Principaux documents
VVLP00010
Millipore
Filtre membranaire Durapore®, 0,1 µm
Durapore®, 1 roll x 10 ft, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, 0,1 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVDF
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>0.33 mL/min-cm2 water flow rate
0.15 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Filtre, L × l
30 cm × 3 m , roll
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm pore size
70 % porosity
Point de bulle
≥5.0 bar, air with water at 23 °C
Description générale
Type de filtre : Filtre écran
Application
Réduction des mycoplasmes dans les solutions biologiques
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention d'organismes : Micro-organismes
  • Mode d'action : Filtration (exclusion de taille)
  • Applications : Filtration de laboratoire générale
  • Usage prévu : Rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Mode d'emploi : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane avec des pores de 0,2 µm (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective de plus gros contaminants biologiques, il est possible de réaliser une filtration de liquide à travers des membranes avec des pores de 0,45 µm (ou plus) afin de piéger les micro-organismes et servir de support à leur croissance en vue d'une mise en culture et d'une analyse ultérieures
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
  • Déclaration relative à l'élimination : Éliminer conformément aux règlementations nationales, régionales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13