VT000583
Saccharomyces cerevisiae WDCM 00058 Vitroids™
80-130 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
91.40 CHF
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
91.40 CHF
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
−20°C
Adéquation
Saccharomyces spp.
Catégories apparentées
Description générale
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Please specify if you require a single batch - in the remark field when ordering (only for orders with more than 15 packs)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable