VPMKVALNB9
Kit Viresolve® Pro Device Micro 40
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Device
658.00 CHF
About This Item
658.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts)
Niveau de qualité
Paramètres
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
4.03 cm (1.59 in.) × 4.37 cm (1.72 in.) × 3.4 cm2
Surface de filtration
3.4 cm2
Poids
14.73 gempty
Impuretés
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
Raccords
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
*Les dispositifs Viresolve® Pro sont construits avec deux couches de membranes. Chaque dispositif Viresolve® Pro Device Micro 40 est emballé sous blister et étiqueté avec le numéro de lot de dispositif et le numéro de lot/de rouleau de membrane de la couche supérieure.
Application
Caractéristiques et avantages
- Dispositifs à petite échelle pour le développement de procédés, l'optimisation et les études de validation
- Préfiltres adsorptifs à base de membrane pour éliminer les agrégats de protéines et autres espèces pouvant encrasser
- Neuf unités par kit (un lot de membrane)
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.