Documents
UFSC400MT
Millipore
Kit de maintenance pour cellule à agitation Amicon® 400 ml, (ensemble de barreaux d'agitation, 2 joints, kit de tubulure)
Synonyme(s) :
400mL Stirred Cell Kit, Amicon Maintenance Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing)
Tygon® tubing (for filtrate; E-3603)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Niveau de qualité
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon®
Paramètres
400 mL process volume
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
18.7 cm (7.4 in.)
Diam. du filtre
76 mm
Surface de filtration
41.8 cm2
Conditions d'expédition
ambient
Application
Cette cellule à agitation Amicon permet d'atteindre des débits importants avec des solutions contenant jusqu'à 10 % de macrosolutés. Elle est capable de réaliser une concentration ou un dessalage rapide suivi d'une concentration en une seule et même unité. Convient parfaitement à la purification de protéines, à la concentration de protéines et au dessalage de protéines.
Principe
Sous pression
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Articles
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protocoles
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.