UFC30DV0S
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 0,5 ml
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Caractéristiques
holdup volume 5 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
45 mm
Diamètre
10.6 mm
Surface de filtration
0.2 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
- pour filtrer les vésicules extracellulaires (VE) du plasma séminal
- dans la purification de l'uracile glycosylase spécifique de l'ADN simple brin (SMUG1)
- dans la purification des VE pour l'analyse et le suivi des nanoparticules
Forme physique
Informations légales
Les clients ont également consulté
Protocoles
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step