Principaux documents
TX1278
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
Synonyme(s) :
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, Trifluoroacetic Acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Beilstein:
4124158
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116004
Numéro de classement CE :
200-835-2
Technique(s):
HPLC: suitable
pb:
81.6 °C/1,013 hPa
Pression de vapeur:
97 hPa ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Acetonitrile/TFA 0.05% Mobile Phase,
Pression de vapeur
97 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
0.045-0.055 % (v/v) in trifluoroacetic acid
Technique(s)
HPLC: suitable
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pb
81.6 °C/1,013 hPa
Pf
-45.7 °C
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.782 g/mL at 25 °C
Absorption UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.50
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
Format
mixture
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
TX1278P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (trifluoroacetic acid)0.045-0.055% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 210 nm0.005AU maxGradient at 220 nm0.001AU maxGradient at 280 nm0.001AU maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.50AU maxUV Abs. at 210 nm0.40AU maxUV Abs. at 230 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.010AU maxUV Abs. at 350 nm0.010AU max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup