Principaux documents
TMS-013
Sigma-Aldrich
Sérum de veau fœtal
US Origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
FBS, FCS, Fetal Calf Sera, Fetal Calf Serum, Fetal bovine Sera, sera, serum
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Classic
Forme
liquid
Composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
mycoplasma, passes test
virus, tested negative
<10 EU/mL endotoxin
Température de stockage
−20°C
Description générale
Ce sérum est dérivé de sang recueilli en conditions aseptiques dans des abattoirs situés aux États-Unis et approuvés par l'USDA (ministère américain de l'agriculture). Ce sérum a été transformé de manière aseptique et stérilisé par filtration aux États-Unis. Les animaux sur lesquels le sang a été prélevé proviennent tous des États-Unis. Chaque lot est stérilisé par filtration et fait l'objet d'analyses pour rechercher l'éventuelle présence de mycoplasmes, d'endotoxines et de virus. Un certificat d'analyse est disponible sur demande.
Le sérum de veau fœtal (SVF, ou FBS en anglais) est le supplément de croissance cellulaire par excellence et est généralement préféré à d'autres types de sérum de culture cellulaire. Ses taux élevés de nutriments et sa combinaison optimale de facteurs de croissance en font le promoteur de croissance cellulaire le plus efficace pour quasiment tous les systèmes de culture. De plus, sa teneur en anticorps, bien inférieure à celle des sérums de nouveau-né ou d'adulte, réduit au maximum le risque de réactivité croisée entre les anticorps et les cellules en culture.
Application
Ce produit est un sérum de veau fœtal américain standard et n'a pas été inactivé à la chaleur ou stérilisé par rayonnement gamma.
Qualité
Le détail des essais réalisés figure sur le certificat d'analyse de chaque lot :
Produit utilisé pour la culture cellulaire classique de lignées cellulaires courantes.
Teneur en hémoglobine : <25,0 mg/dl
Stérilité : test réussi
Recherche de mycoplasmes : test réussi
Teneur en endotoxines : <10 EU/ml
Produit négatif pour les virus suivants : BVD, PI3, IBR, adénovirus bovin de type 3, adénovirus bovin de type 5, VRSB, réovirus, rage et FCO
Origine : États-Unis
Stockage et stabilité
Le FBS congelé doit être conservé à -20 ºC jusqu'à la date de péremption.
Remarque sur l'analyse
  • Taux d'endotoxines et d'hémoglobine analysés
  • A fait l'objet d'analyses pour rechercher la présence de bactéries, de virus et de mycoplasmes
  • Filtré trois fois sur membrane de 0,1 micron en conditions aseptiques
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Révisez les bases de l'utilisation du sérum bovin (ou de veau) fœtal dans la culture de cellules, et redécouvrez comment la provenance et la réglementation affectent le prix des sérums impliqués dans les tests cellulaires.
Protocoles
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Contenu apparenté
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Découvrez notre gamme de sérums de veau fœtal (FBS) et identifiez le FBS adapté à vos besoins et à votre budget. Demander un échantillon de sérum.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.