Principaux documents
TANKSDS2UV
Milli-Q
Ensemble lampe UV à 254 nm pour boucle
Maintains consistent purity of stored water
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
254 nm (wavelength)
Compatibilité
for use with SDS
Description générale
Cet accessoire de purification de l'eau est conçu pour être utilisé avec les cuves de stockage SDS 500. L'eau pure contenue dans le réservoir est distribuée vers divers endroits via la boucle. Cette lampe UV à 254 nm limite la croissance bactérienne dans la boucle, protégeant ainsi la qualité de l'eau pure.
Application
Cet accessoire empêche la prolifération bactérienne et la formation d'un biofilm dans la boucle de distribution.
Clause de non-responsabilité
Pour les clients aux États-Unis : contient du mercure. Ne pas jeter à la poubelle - Se conformer à la législation locale, nationale ou fédérale.