Principaux documents
SYMBDTF02
Millipore
Tiroir d'écoulement complet Steritest® Symbio
For 2 canisters, FLEX pump, High Integration
Synonyme(s) :
Sortie
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316L stainless steel container (Drain Tray)
EPDM rubber seal
Agence
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio Pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le tiroir d'écoulement complet Steritest® Symbio comprend un support de canister en acier inoxydable, un bac collecteur en plastique et un joint. Il est conçu pour 2 canisters et l'utilisation d'une pompe FLEX en intégration haute. La pompe polyvalente Steritest® Symbio FLEX peut être installée dans un isolateur ou une hotte à flux laminaire.
Application
Accessoires pour rationaliser votre travail et accroître la sécurité durant les essais de stérilité.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany