Documents
SYMBFHA01
Millipore
Poignées Steritest® Symbio FLEX
Optional accessory, for use with Steritest® Symbio pump
Synonyme(s) :
Dispositif d'aide au transport de la pompe
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
316L stainless steel
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les poignées Steritest® Symbio FLEX sont des accessoires optionnels pour la version FLEX de la pompe Steritest® Symbio. Elles peuvent être ajoutées à votre pompe Steritest® Symbio FLEX lorsque cette dernière est utilisée sur pieds sous une hotte à flux laminaire vertical ou dans un isolateur, sans découpe.
Application
Les poignées Steritest® Symbio FLEX facilitent le transport de la pompe.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany