Principaux documents
SVPVSMLNB9
Millipore
OptiScale® 25 Viresolve® NFP
Parvovirus removal
Synonyme(s) :
OptiScale-25 with Viresolve NFP Validation Kit, single membrane lot
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF (modified)
silicone seal
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) (Forward)
70 mL process volume
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
2.2 cm (0.87 in.)
Surface de filtration
3.5 cm2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Viresolve® NFP
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
Description générale
Présentation du dispositif : kit de validation
Application
Élimination de Parvovirus
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : parvovirus
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : purification des protéines
  • Usage prévu : clairance virale
  • Mode d'emploi : se reporter au chapitre ′Installation et fonctionnement′ du mode d'emploi fourni avec ce produit.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Viresolve® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
Filtre mouillé à l'eau pendant 5 min à 3,4 bar (50 psi) ; cycle liquide avec échappement lent à 123 °C pendant 60 min maximum
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany