ST1699
Anti-NDE1 Mouse mAb (2G11-1C11)
liquid, clone 2G11-1C11, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-nudE, Anti-Nuclear Distribution Gene E Homolog1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G11-1C11, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDE1(54820)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-4 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HeLa cells
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable