Principaux documents
ST1680
Sigma-Aldrich
Anti-FGFR2 Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 2
100 μG
383.00 CHF
383.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
383.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
383.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G3, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGFR2(2263)
Description générale
Anti-FGFR2, mouse monoclonal, clone 1G3, recognizes the FDFR2 in human stomach carcinoma tissue. It is validated for use in ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry (paraffin sections).
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the FDFR2 protein.
Recognizes the FDFR2 protein in human stomach carcinoma tissue.
Immunogène
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 621-724 human FGFR2, supllied as a GST fusion protein
Application
ELISA (see comments)Immunoblotting (1-5 µg/ml)Paraffin Sections (5 µg/ml)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Positive Control
Human stomach carcinoma tissue
Autres remarques
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable