Principaux documents
ST1587
Sigma-Aldrich
Anti-OPA1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Optic Atrophy 1
100 μG
424.00 CHF
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
424.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OPA1(4976)
Description générale
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~130 kDa OPA1 protein.
Recognizes the ~130 kDa OPA1 protein in human colon tissue.
This Anti-OPA1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of OPA1.
Immunogène
Full-length, human OPA1 (aa 1-960)
Human
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human colon tissue
Autres remarques
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable