Documents
SSWP09025
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, 3 µm de dimension de pores
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, 3,0 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
6%
Indice de réfraction
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
3.0 μm pore size
83 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : SSWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications d'analyse et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent la plus petite quantité possible d'agent mouillant et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans quadrillage de surface
- Stérilisable à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou en autoclave
Application
  • Contrôle qualité des cuves de rétention des fluides
  • Contrôle des fluides
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Collecte de particules
  • Analyse des particules
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3