Documents
SLLHR04NL
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophile
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LH, Filtre pour seringue en PTFE de 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
19.7 mm
Diamètre
4 mm
Surface de filtration
0.1 cm2
Volume
1 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : LH
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex® avec membrane PTFE hydrophile
• Le taux d'extractibles le plus bas, pour une optimisation du niveau du bruit de fond des analyses sensibles telles que l'UHPLC et la LC-MS
• Filtration des solutions contenant des protéines et des solutions aqueuses ou organiques
•Disponible en dimensions de pore de 0,20 µm et 0,45 µm et trois diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
SLCRT13NL : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d'un tube de prolongement.
Applications :
Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; clarification de solutions aqueuses et organiques
Conditionnement
Non stérile
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général de laboratoire
Forme physique
Code couleurs : couleur naturelle (entrée et sortie)
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.