Principaux documents
SLHAR33SS
Millipore
Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose Millex
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HA, Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose MF-Millipore, Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose de 0,45 μm, filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose
50 PKG
224.00 CHF
224.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 PKG
224.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
224.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex
Durée de conservation
3 yr
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diamètre
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Couleur
blue
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Point de bulle
≥30 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Description générale
Les filtres pour seringue Millex stériles conviennent parfaitement à la stérilisation des solvants organiques, des solutions aqueuses ou des gaz/de l'air. De nombreuses méthodes de préparation d'échantillons préconisent l'utilisation de filtres Millex dont la qualité et la fiabilité restent inégalées. Caractérisés par un volume mort minimal et des débits plus rapides, les filtres Millex résistent en outre à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une multitude d'échantillons et de solvants, ce qui minimise le relargage des impuretés extractibles. Les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé et automatisé, dans le respect des normes de qualité les plus strictes. Ces dispositifs stériles sont accompagnés d'un certificat de qualité, certains d'entre eux étant spécifiquement indiqués pour les applications médicales.
Application
Clarification de l'eau, de tampons ou de solutions aqueuses
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages :
  • Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du support et du niveau de validation
  • Unités de filtration spécialement conçues pour protéger les capteurs de pression d'hémodialyse du sang et de l'humidité ainsi que les lignes de vide
  • Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
  • Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins à haute performance
Stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz ; filtration de produits contenant des petites molécules ou des protéines de grande valeur.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Application : filtration stérilisante
  • Usage prévu : stérilisation de petits volumes de solutions aqueuses
  • Mode d'emploi : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi du filtre pour seringue Millex
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3