SCT076
BioTracker Red Hydrogen Sulphide Live Cell Dye
369.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
About This Item
369.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Produits recommandés
Type
for cell culture
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Application
Qualité
Molar Mass: 442.39 g/mol
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable