Principaux documents
SCM012
Sigma-Aldrich
Supplément pour milieu de culture NDiff Neuro-2 (200 ×)
NDiff Neuro-2 Medium Supplement is a serum-free, N2-like supplement for the in vitro differentiation of murine embryonic stem (ES) cells into post-mitotic neurons particularly via monolayer differentiation.
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Millipore Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Initialement élaboré au laboratoire du professeur Austin Smith, le supplément pour milieu de culture NDiff Neuro-2 est un supplément de type N2 sans sérum pour la différenciation in vitro de cellules souches embryonnaires murines en neurones post-mitotiques, en particulier par différenciation en monocouche. Ce produit peut également être utilisé dans la dérivation, la propagation et le maintien de cellules souches neurales de souris.
Forme physique
Le supplément pour milieu de culture NDiff Neuro-2 contient de l'insuline, de l'apo-transferrine, du sélénite de sodium, de la putrescine et de la progestérone. Il se présente sous la forme d'un bouillon concentré 200 × et doit être ajouté au milieu de culture cellulaire à une concentration finale de 1 ×.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C jusqu'à la date de péremption. À conserver à l'abri de la lumière. Après décongélation, diviser le produit non utilisé en aliquotes de plus petit volume, et conserver à -20 °C jusqu'à la prochaine utilisation. Une fois ajouté au milieu de culture cellulaire, le produit reste stable pendant quatre semaines à 4 °C.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Optimization and integration of expansion and neural commitment of mouse embryonic stem cells.
Diogo, Maria Margarida, et al.
Biotechnology and Applied Biochemistry, 49, 105-112 (2008)
Adherent neural stem (NS) cells from fetal and adult forebrain
Pollard, Steven M, et al
Cerebral Cortex, 16 Suppl 1, i112-i120 (2006)
Dynamic cell-cell interactions between cord blood haematopoietic progenitors and the cellular niche are essential for the expansion of CD34+, CD34+CD38- and early lymphoid CD7+ cells.
da Silva, Claudia Lobato, et al.
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 4, 149-158 (2010)
Neural stem cell systems: diversities and properties after transplantation in animal models of diseases
Conti, Luciano, et al
Brain Pathology, 16, 143-154 (2006)
Niche-independent symmetrical self-renewal of a mammalian tissue stem cell.
Conti, Luciano, et al.
PLoS Biology, 3, e283-e283 (2005)
Articles
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.