SAE178-100UG
SAvPhire Monomeric Streptavidin iFluor 647
Produits recommandés
Clone
monoclonal
Niveau de qualité
Espèces réactives
all
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Immunofluorescent analysis of A431 cells performed using a 1:1 mixture of biotinylated Anti-EGFR (1:1,000 dilution) and SAvPhire Monomeric Streptavidin iFluor 647 detected EGFR.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable