Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
QTUMMPEIX
Kit : Cartouche Quantum® IX et Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Synonyme(s) :
Kit : Cartouche Quantum® IX et filtre final Millipak® 20 Express
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Quantum®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Description générale
La cartouche de polissage Quantum® IX contient un mélange de médias de purification sélectionnés avec soin pour éliminer les contaminants présents à l'état de traces susceptibles de compromettre certaines applications.
La cartouche est constituée de polypropylène et de polyéthylène, qui sont adaptés à la production d'eau ultra pure et qui sont qualifiés pour garantir un faible relargage de composés extractibles organiques et ioniques.
Le filtre membrane hydrophile Millipak® de 0,22 μm produit une eau exempte de particules et de bactéries au niveau du point de distribution des systèmes de purification d'eau.
Application
Caractéristiques et avantages
- La cartouche de polissage Quantum® IX est conçue pour éliminer de l'eau ultra pure les ions et les composés organiques présents à l'état de traces.
- Le filtre Millipak® 20 Express est constitué d'une membrane asymétrique en polyéthersulfone (PES) de 0,22 μm. Le filtre sert de barrière efficace et sans danger contre les particules et les bactéries.
- Les pores coniques de la membrane assurent un débit élevé sous un faible différentiel de pression.
- La membrane, le matériau du support et les procédés de production ont été sélectionnés de façon à réduire le plus possible le relargage des contaminants organiques et inorganiques extractibles.
- La membrane est supportée par un disque en plastique rigide traversé par des canaux. Cela permet d'atteindre un haut débit d'eau et d'assurer une résistance aux variations de pression sans risque de rupture de la membrane.
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration
- Applications : analyses de laboratoire classiques
- Usage prévu : purification de l'eau
- Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.