Principaux documents
PX1476
Supelco
Potassium Hydrogen Phthalate
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Potassium Hydrogen Phthalate, Potassium Biphthalate, Potassium Acid Phthalate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5KO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Numéro de classement CE :
212-889-4
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
99.95-100.05% dry basis
Forme
solid
Impuretés
≤0.002% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% Insoluble matter
Couleur
white
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
295-300 °C
Solubilité
80 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0.003%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (dried basis)99.95-100.05%Chlorine compounds (as Cl)0.003% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfur compounds (as S)0.002% maxpH of a 0.05 m solution at 25.0 ± 0.2°C4.00-4.02
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup