Principaux documents
PVC502500
Millipore
Filtre membrane PVC
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVC, 5,0 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVC membrane
plain filter
white filter
Agence
in accordance with NIOSH 5700
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
50 μm
Dimension de pores
5.0 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : PVC5
Les membranes en chlorure de polyvinylidène (PVC) sont recommandées par l′ASTM, le NIOSH et l′OSHA (États-Unis) dans les applications de contrôle de l′air pour analyser les particules de silice, noir de carbone, métaux, quartz et autres.
•Filtres composés de PVC pur de qualité médicale
•Utilisées dans les applications de contrôle de l′air pour analyser les particules de silice, noir de carbone ou quartz
•Disponibles au format de filtres de 5,0 µm
Caractéristiques et avantages :
•Polymère PVC de qualité médicale élevée
•Le PVC n′étant pas hygroscopique, il n′aura aucun impact sur les analyses de gravimétrie
Applications :
Contrôle des contaminants particulaires dans l′air, notamment silice, métaux et quartz
Type de membrane : Filtre écran
Application
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Analyse des particules
  • Analyse des particules de silice