PHWP04700
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,3 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore™, dimension de pores de 0,3 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
Paramètres
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.3 μm pore size
77 % porosity
Point de bulle
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
– Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale
– Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
– Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
- Essais biologiques
- Contrôle de la contamination de l'air
- Contrôle de la contamination particulaire
- Élimination des particules
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3