PF082
VEGFR1, Human, Recombinant, S. frugiperda
Synonyme(s) :
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1, Flt-1, EMRK2
708.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
About This Item
708.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Produits recommandés
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg cytokine)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Soker, S., et al. 1998. Cell92, 735.
Kroll, J. and Waltenberger, J. 1997. J. Biol. Chem. 272, 32521.
Kendall, R.L. and Thomas, K.A. 1993. PNAS.90, 10705.
Klagsbrun, M. and Soker, S. 1993. Current Biology 3, 699.
Senger, D., et al. 1993. Cancer and Metastasis Rev.12, 303.
Brown, L., et al. 1992. Kidney International42, 1457.
Conn, G., et al. 1990. PNAS87, 1323.
Shibuya, M., et al. 1990. Oncogene5, 519.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable