PF019
TIMP-1, Human, Recombinant, CHO Cells
Recombinant, human TIMP-1 expressed in CHO cells.
Synonyme(s) :
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
208.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
About This Item
208.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (prior to lyophilization, SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
MMP Inhibition (assay dependent, see comments)
Actions biochimiques/physiologiques
Human MMP 1
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Liotta, L. A., and Stetler-Stevenson, W. G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1, 99.
Kodama, S. et al. 1987. Collagen Rel. Res.7, 341.
Docherty, A.J.P. et al. 1985. Nature318, 66.
Nagai, Y., et al. 1984. Jpn. J. Inflam.4, 123.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable