PC630
Anti-CD3 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-CD3 antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (1:20-1:100)
Paraffin Sections (1:20-1:100, heat pre-treatment required)
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Human tonsil
Autres remarques
Clevers, H., et al. 1988. Eur. J. Immunol.18, 705.
Campana, D., et al. 1987. J. Immunol.138, 648.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable