PC56
Anti-MLH1 (Ab-2) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MLH1(4292)
Description générale
Immunogène
Application
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
HCT116 cells
LoVo cells
Autres remarques
Papadopoulos, N., et al. 1994. Science263, 1625.
Peltomäki, P.T. 1994. Ann. Med.26, 215.
Fishel, R., et al. 1993. Cell75, 1027.
Leach, F.S., et al. 1993. Cell75, 1215.
Lindbolm, A., et al. 1993. Nat. Genet.5, 279.