Principaux documents
PA51/111
Millipore
Actionneur pneumatique en plastique pour vanne NOVASEPTIC®, normalement fermée (NC)
About This Item
Code UNSPSC :
31251504
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
plastic cover (POM C)
plastic indicator (POM C)
stainless steel cover
Niveau de qualité
Agence
meets EN ASTM 303
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
Paramètres
-6-(-1) bar pressure range
0-70 °C temp. range
Rugosité moyenne (Ra)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
Poids
4.4 kg (9.70 lb)
Application
Le corps de vanne et la membrane appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression différentes du fait de leur conception. C'est le composant le plus faible du produit assemblé qui définit les limites de température et/ou de pression nominale maximales.
Conditionnement
L'actionneur est emballé dans une boîte fermée.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany