Principaux documents
P2VVPPC01
Millipore
Module de filtration Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.1 μm
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Mini Filter Module VVPP 0.1 μm C 0.1 m2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
1.5 cm (0.6 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
Surface nominale de la membrane
0.1 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
pH
2-11
Catégories apparentées
Description générale
Code du filtre : VVPP
Présentation du dispositif : minicassette
Type de filtre : microfiltration
Caractéristiques et avantages
Séparateur de type C (grossier)
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Conditions de préfiltration : 100 µm
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l'eau
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2