OP14L
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) Mouse mAb (9G6)
lyophilized, clone 9G6, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-HER2, Anti-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9G6, monoclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Autres remarques
DiFiore, P.P., et al.1987 Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987 Science235, 177.
Varley, J.M., et al.1987 Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986 Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al.1986 Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984 Blood64, 1234.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1