NY1100010
Filtre membrane en nylon, 11,0 µm de dimension de pores
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en nylon
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Longueur
127.7 mm
Filtre, L × l
30 cm × 3 m
Épaisseur
65 μm
Dimension de pores
11.0 μm pore size
6 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Application
- Collecte d'algues et de cellules
- Analyse des particules
- Filtration de grosses particules
- Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
- Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
- Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures
Caractéristiques et avantages
- Les filtres filets en nylon sont disponibles dans une large gamme de dimensions de pores pour répondre à vos besoins d'application.
- Les filtres offrent une large compatibilité chimique et sont résistants aux solvants agressifs.