MY0010025
Échantillonneur à levures et moisissures
contains m-Green medium for recovery of yeast and moulds.
Synonyme(s) :
Échantillonneur à levures et moisissures jaune, milieu m-Green
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Niveau de qualité
Forme
solid (ready-to-use)
Conditionnement
box of 25 units
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample type food(s)
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Compatibilité
Incubator
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Adéquation
Caractéristiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Levure Fleischmann′s (Saccharomyces cerevisiae) Recouvrement ≥80 %
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.