Principaux documents
MXRPCSZ
Millipore
Power cord, Power MIX, Switzerland, 250V, 10A
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
250 V, 10 A
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany