Principaux documents
MXQLAB001
Millipore
Étiquettes pour entonnoirs Milliflex® Quantum
For use with Milliflex® Quantum system
Synonyme(s) :
Étiquettes de traçabilité
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Application(s)
pharmaceutical
Compatibilité
for use with Milliflex® Quantum Systems
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ces étiquettes pour entonnoirs sont conçues pour le système Milliflex® Quantum. Milliflex® Quantum est une technologie à fluorescence qui permet la détection quantitative rapide des micro-organismes présents dans les échantillons filtrables. Sa coloration enzymatique fluorescente universelle est non destructive, ce qui permet d'identifier le contaminant après un résultat positif. Le système Milliflex® Quantum constitue donc une solution fiable et rapide pour la détection des micro-organismes. Ces étiquettes pour entonnoirs comportant des données de contrôle qualité utiles permettent d'assurer la traçabilité des analyses effectuées sur un système de filtration Milliflex®.
Application
Les étiquettes pour entonnoirs Milliflex® Quantum permettent d'assurer la traçabilité des échantillons filtrables, notamment de produits finis et semi-finis (médicaments et eau), lors des analyses effectuées avec un système de filtration Milliflex®.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany