Merck
Passer à
MXPESPWEL
Vanne d′échantillonnage sanitaire MicropreSure®
Synonyme(s) :
Vanne d’échantillonnage en acier inoxydable
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NC.57
eCl@ss:
32160606
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
316L stainless steel
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
valve size
1/4 in.
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
shipped in
ambient
General description
La vanne d'échantillonnage sanitaire MicropreSure® est un accessoire de l'unité de prélèvement MicropreSure®. L'unité de prélèvement MicropreSure® est un dispositif d'échantillonnage par filtration en ligne qui simplifie le contrôle microbiologique en cours de production. Sa structure protectrice simple permet de traiter les échantillons de manière aseptique au point de prélèvement, réduisant ainsi le risque de contamination. La vanne d'échantillonnage sanitaire s'installe au niveau de la sortie du port d'échantillonnage qui présente le raccord d'extrémité de soudure.
Application
La vanne d'échantillonnage sanitaire MicropreSure® est utilisée pour l'échantillonnage et la filtration en ligne de liquides aqueux comme la bière, les produits laitiers, l'eau en bouteille, les produits pharmaceutiques, les boissons sans alcool, le cidre, les boissons pour sportifs et le vin, pour la réalisation de tests de biocharge.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MXPESP18NMXPESP14NMXPESP5CN
description
-
description
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
description
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, 316L stainless steel
description
Accessory used in On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/8in. NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
1/4" NPT valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 numbers
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
polypropylene cap
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®