Documents
MPTA
Millipore
Adaptateurs pour gels mPAGE® destinés aux systèmes XCell SureLock® et autres cuves d'électrophorèse compatibles
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NA.56
Qualité
electrophoresis grade
Conditionnement
pack of 2 ea
Description générale
Adaptateurs pour gels mPAGE destinés aux systèmes XCell SureLock et autres cuves d'électrophorèse compatibles.
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Application
Ces adaptateurs s'utilisent avec les systèmes XCell SureLock et autres cuves d'électrophorèse compatibles. Adaptateurs non nécessaires pour les systèmes Bio-Rad Mini-PROTEAN.
  • Western Blotting
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
XCell SureLock is a registered trademark of Life Technologies
Articles
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocoles
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Contenu apparenté
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.