Documents
MP41G12TR1
Millipore
Kit d'essai mPAGE®
includes 2 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
About This Item
Code UNSPSC :
41105300
Nomenclature NACRES :
NA.56
Caractéristiques
includes 2 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
Description générale
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Application
Gels de bis-tris à 4-12 % mPAGE destinés à la séparation haute résolution des protéines
  • Chargement d'échantillons allant jusqu'à 60 μl par puits
  • Temps d'analyse typique : 26 min (MES, 180 V) ou 36 min (MOPS, 200 V)
  • Inverser le joint en cas d'utilisation avec les systèmes Bio-Rad Mini-PROTEAN
  • Utiliser un adaptateur (MPTA) avec les systèmes XCell SureLock et les autres systèmes compatibles
Western blotting
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Articles
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocoles
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Contenu apparenté
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.