MPGL10CB
Millipak®-100 compatible avec la stérilisation par rayonnement gamma
pore size 0.22 μm, filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
Synonyme(s) :
Gamma Compatible Millipak®-100 Filter Unit 0.22 µm 1/4 in. NPTM
+41 43 54 79 001ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+41 43 54 79 001ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Produits recommandés
Matériaux
PVDF
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Surface de filtration
500 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤2.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
NPT inlet connection
NPT outlet connection
Description générale
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 90 min @ 123°C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.