MHA000P2F
Bouillon m-FC à l'acide rosolique
ready-to-use, ampule of 2 mL, suitable for microbiology, for fecal coliforms
Synonyme(s) :
Bouillon m-FC
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
ampule of 2 mL
pack of 50 tests
Couleur
deep redslightly opalescent
Entrée
sample type dairy
sample type wine
sample type bottled water
sample type beer
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type cider
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
environmental
microbiology
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
fecal coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Les ampoules de milieu liquide prêtes à l'emploi résolvent de nombreux problèmes dans les laboratoires de microbiologie, où le temps, le matériel et le personnel qualifié font souvent défaut.
- Ce produit est disponible en ampoules en plastique monodoses (2 ml) prêtes à l'emploi. Cela évite la manipulation d'ampoules en verre ainsi que les déchets et le gaspillage liés aux milieux conditionnés en vrac.
Caractéristiques
Remarque sur l'analyse
E. coli (ATCC 25922)
Culture mixte (E. coli, P. aeruginosa et P. vulgaris)
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable