MFGL20SL3
Durapore® 0,22 µm, Capsule de remplissage final Millipak®
Millipak® Final Fill 200, sterile; γ-irradiated
+41 43 54 79 001ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+41 43 54 79 001ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Produits recommandés
Matériaux
polysulfone device
polysulfone support
Niveau de qualité
Agence
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
Stérilité
irradiated
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 200
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Paramètres
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
200 L process volume
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
7.61 L/min flow rate at 1.1 bar (ΔP)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Surface de filtration du filtre
1000 cm2
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Point de bulle
≥50 psi (3450 mbar), air with water
Raccords
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 13 mm (1/2 in.) Hose Barb Outlet)
Description générale
Conditionnement
Notes préparatoires
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b)(6), validated based on large volume parenteral specifications as detailed in USP 788 Particulate Matter in Injections
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais