Principaux documents
MAVFA4FT1
Millipore
Rapport de vérification MAS-100 VF® (A4)
The MAS-100 VF Sampler verification report is available to make verification faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its verificated specifications.
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
eCl@ss :
25169090
Nomenclature NACRES :
JA.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
MAS-100®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
industrial qc
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Type de service : services de validation
Application
Le rapport de vérification pour préleveur d'air MAS-100 VF permet de simplifier et d'accélérer la vérification de votre système, et de garantir la conformité des performances de votre système vis-à-vis de ses spécifications vérifiées.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG