Principaux documents
MABX2014
Sigma-Aldrich
Anti-HCG (Alpha-subunit) Combo Antibody, (10mg) KC
from mouse
1 MG
156.00 CHF
10 MG
1 560.00 CHF
156.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
156.00 CHF
10 MG
1 560.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
156.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotype
IgG1
Description générale
Human chorionic gonadotropin (HcG) is 237 amino acid glycoprotein that is released by the pacenta after implantation of an embryo. HcG is commonly used in diagnostics to detect pregnancy and depending on the sensitivityof the test, elevated levels of HcG can be detected in the Urine or Serum from as early as 3 weeks.
ELISA and Lateral Flow Immunoassay.
Immunogène
HCG Alpha subunit
Forme physique
Format: Purified
Autres remarques
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable