MABT42
Anti-Integrin beta-2 (CD18) Antibody, clone M18/2
clone M18/2, from rat
Synonyme(s) :
integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), integrin beta chain, beta 2, complement receptor C3 beta-subunit, leukocyte cell adhesion molecule CD18, integrin beta-2, Complement receptor C3 subunit beta, Cell surface adhesion glyco
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M18/2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Itgb2(16414)
Description générale
Immunogène
Application
Inhibition Analysis: A previous lot of this antibody was shown to inhibit lymphoma metastasis (Zahalka, M. A. et al. (1993) J. Immunol. 150, 4466).
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected Integrin beta-2 in mouse EL4 cells.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mouse EL4 cells
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable