MABT321
Anti-Septin-9 Antibody, clone 1A6C2
clone 1A6C2, from rat
Synonyme(s) :
Septin-9, Eighth septin, Eseptin, Septin-like protein, SLP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A6C2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEPTIN9(10801)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Septin-9 in HeLa cell lysate (Dr. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Septin-9 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable