MABT1562
Anti-CFAP43 Antibody, clone 27D5
Synonyme(s) :
Cilia- and flagella-associated protein 43
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
27D5, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 193.43 kDa
observed mol wt ~190 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cfap43(951475)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Mouse testis tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CFAP43 in Mouse testis tissue extracts.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CFAP43 in Western Blotting applications (Rachev, E., et al. (2020). Dev Biol. 459(2):109-125).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CFAP43 in Immunofluorescence applications (Rachev, E., et al. (2020). Dev Biol. 459(2):109-125).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CFAP43 in Immunoprecipitation applications (Rachev, E., et al. (2020). Dev Biol. 459(2):109-125).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable