MABS469
Anti-IA-2, clone 76F Antibody
clone 76F, from mouse
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N, R-PTP-N, Islet cell antigen 512, ICA 512, Islet cell autoantigen 3, PTP IA-2, PTPRN
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
76F, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRN(5798)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated IA-2 from recombinant rat, mouse, and human IA-2 (Piquer, S., et al. (2006). J Autoimmun. 26(3):215-222.).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IA-2 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable