MABS197
Anticorps anti-PTP1B, clone FG6-1G
clone FG6-1G, from mouse
Synonyme(s) :
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1, Protein-tyrosine phosphatase 1B, PTP-1B
375.00 CHF
About This Item
375.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FG6-1G, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine PTP1B dans un lysat de cellules A431 [Gulati, P. et al. (2004). EMBO Rep. 5(8):812-817].
Signalisation
Signalisation cytosquelettique
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine PTP1B dans 10 µg de lysat de cellules TF-1.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lysat de cellules TF-1
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable