MABS430
Anti-Mcpip1, clone 2H8.2 Antibody
clone 2H8.2, from mouse
Synonyme(s) :
Mcpip1, Ribonuclease ZC3H12A, MCP-induced protein 1, Zinc finger CCCH domain-containing protein 12A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H8.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZC3H12A(80149)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MCPIP1 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable