MABS1822
Anti-SHMT Antibody, clone 4D2.1
clone 4D2.1, from mouse
Synonyme(s) :
Serine hydroxymethyltransferase mitochondrial, EC: 2.1.2.1, SHMT, Glycine hydroxymethyltransferase, Serine methylase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D2.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SHMT2(6472)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SHMT in Jurkat cell lysate.
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SHMT in Raji cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash